Print…
Hidróxido de sódio 0.1 N, solução volumétrica, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
APPC181693.1315EA 218 EUR
APPC181693.1315 APPC181693.1214 APPC181693.1211
Hidróxido de sódio 0.1 N, solução volumétrica, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Densidade: 1,004 kg/l
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Encomendar
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001