Print…
Ácido clorídrico 1 mol/l (1N) solução volumétrica
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 548 EUR
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Ácido clorídrico 1 mol/l (1N) solução volumétrica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1,011 kg/l
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001