Print…
Ethyl methyl carbonate 98% (by GC)
Fornecedor: Merck
Atenção
752002-100ML 752002-10ML 752002-50ML
SIAL752002-100MLEA 453 EUR
SIAL752002-100ML SIAL752002-10ML SIAL752002-50ML
Ethyl methyl carbonate 98% (by GC)
Ethyl methyl carbonate
Fórmula: C₄H₈O₃
Densidade: 1,006 g/ml (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23 °C
Número MDL : MFCD00191398
Número CAS: 623-53-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥97.5%