Fluoreto solução padrão 1 mg/l F- em água
Fornecedor: Hach
29149
29153
HACH29149EA
40
EUR
HACH29149
HACH29153
Fluoreto solução padrão 1 mg/l F- em água
Padrões
Anionic Standards
Fluoride Standards
- Traceable to NIST standard reference materials
- Designed for use with Hach meters portfolio and other meters
- Reliable packaging
Atenção: 1 µg/ml = 1 mg/l