Print…
Rótulos, de poliolefina, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 72.4 EUR
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Rótulos, de poliolefina, Nalgene®
Rótulos
Essas etiquetas sensíveis à pressão de poliolefina Nalgene™ são usadas com fotocopiadoras, impressoras a laser ou impressoras a jato de tinta. Aceita uma variedade de tintas, incluindo copiadora, marcador, esferográfica, géis e marcadores técnicos (tintas específicas de pré-teste para adequação antes do uso), não aceita lápis.
  • Avaliado a −29 °C
  • Resistente à luz ultravioleta, bolor, produtos químicos e sujeira e não descolorir, rachar ou rasgar
  • Excelente para rotular lâminas microscópicas - o adesivo adere bem a qualquer superfície de plástico, vidro ou metal
  • Quimicamente compatível com a maioria dos reagentes de laboratório, embora os solventes possam dissolver o adesivo
  • Autoclávico
Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack.