Print…
1,3,5-Trioxano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trioximetileno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T81108-100G T81108-25G T81108-2KG T81108-500G
SIALT81108-100GEA 39 EUR
SIALT81108-100G SIALT81108-25G SIALT81108-2KG SIALT81108-500G
1,3,5-Trioxano, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trioxano
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 114,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006563
Número CAS: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09863