Print…
1,3,5-Trioxano 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trioximetileno
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 95.6 EUR
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Trioxano 99+%
1,3,5-Trioxano
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 114…116 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Densidade: 1,17 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006563
Número CAS: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %