Print…
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
130346-25G 130346-5G
SIAL130346-25GEA 113 EUR
SIAL130346-25G SIAL130346-5G
1-Adamantanol, Sigma-Aldrich®
1-Adamantanol
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Ponto de ebulição: 287
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Densidade: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074729
Número CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8