Print…
Triphenylene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
140360010 140360050
ACRO140360010EA 59.4 EUR
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylene 98%
Triphenylene
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de ebulição: 438 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Densidade: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001108
Número CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %