Print…
3-Hexylthiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
399051-1G 399051-5G
SIAL399051-1GEA 50.3 EUR
SIAL399051-1G SIAL399051-5G
3-Hexylthiophene, Sigma-Aldrich®
3-Hexylthiophene
Fórmula: C₁₀H₁₆S
Ponto de ebulição: 60…61 °C (0,8 mmHg)
Densidade: 0,9392 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143181
Número CAS: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III