Print…
2-Metiltiofeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M84208-100G M84208-25G
SIALM84208-100GEA 155 EUR
SIALM84208-100G SIALM84208-25G
2-Metiltiofeno, Sigma-Aldrich®
2-Metiltiofeno
Fórmula: C₅H₆S
Ponto de ebulição: 113 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005451
Número CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II