Print…
2-Acetylthiophene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
102721000 102725000
ACRO102721000EA 50.6 EUR
ACRO102721000 ACRO102725000
2-Acetylthiophene 98%
2-Acetylthiophene
Fórmula: C₆H₆OS
Ponto de ebulição: 214 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 10…11 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005442
Número CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %