2-Chloro-6-methylthiophene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10499.06
L10499.03
L10499.14
L10499.06EA
187
EUR
L10499.06
L10499.03
L10499.14
2-Chloro-6-methylthiophene 96%
2-Chloro-6-methylthiophene
Purity: 96%
CAS No.: 18858-05-4
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 135-136°/35mm
MDL No.: MFCD00041422
Fórmula:
C₅H₅ClS Ponto de ebulição: 135…136 °C (35 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041422 Número CAS: 18858-05-4 |