2-Chloro-5-methylthiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B21657.06
B21657.14
B21657.06EA
75.3
EUR
B21657.06
B21657.14
2-Chloro-5-methylthiophene ≥97%
2-Chloro-5-methylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 17249-82-0
Molecular Formula: C5H5ClS
Formula Weight: 132.61
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5356
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155-156°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD01632145
Fórmula:
C₅H₅ClS Ponto de ebulição: 155…156 °C Densidade: 1,21 Ponto de Inflamação: 47 °C (117 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01632145 Número CAS: 17249-82-0 UN: 1992 ADR: 3,III |