Print…
2-Bromo-5-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
515485-1G 515485-5G
SIAL515485-1GEA 0 EUR
SIAL515485-1G SIAL515485-5G
2-Bromo-5-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅BrS
Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00130103
Número CAS: 765-58-2
EINECS: 212-151-1