Print…
Tiofeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T31801-100G T31801-500G T31801-5G
SIALT31801-100GEA 53.4 EUR
SIALT31801-100G SIALT31801-500G SIALT31801-5G
Tiofeno, Sigma-Aldrich®
Tiofeno
Fórmula: C₄H₄S
Ponto de ebulição: 84,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005413
Número CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490