Print…
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thiophene-2-sulphonyl chloride
A15553.06 A15553.14
A15553.06EA 72.2 EUR
A15553.06 A15553.14
2-Thiophenesulphonyl chloride ≥97%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 16629-19-9 Molecular Formula: C4H3ClO2S2 Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 80-81°/1mm Beilstein Reference: 123536 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005426
Fórmula: C₄H₃ClO₂S₂
Peso Molecular: 182.65 g/mol
Ponto de ebulição: 80…81 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005426
Número CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8 II