3-Methoxythiophene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21940.06
B21940.14
B21940.06EA
92.9
EUR
B21940.06
B21940.14
3-Methoxythiophene ≥99%
3-Methoxythiophene
Purity: 99%
CAS No.: 17573-92-1
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Recognizable
Boiling Point: 60-61°/12mm
Beilstein Reference: 106404
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00043894
Fórmula:
C₅H₆OS Ponto de ebulição: 60…61 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 1,147 Ponto de Inflamação: 49 °C (120 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043894 Número CAS: 17573-92-1 UN: 3271 ADR: 3,III |