Print…
3-Methoxythiophene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 28.7 EUR
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophene 98%
3-Methoxythiophene
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 80…82 °C (65 mmHg)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,143 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043894
Número CAS: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %