2-Bromo-5-nitrothiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15866.06
A15866.14
A15866.06EA
143
EUR
A15866.06
A15866.14
2-Bromo-5-nitrothiophene ≥97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 13195-50-1
Molecular Formula: C4H2BrNO2S
Formula Weight: 208.04
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 235-237°
MDL No.: MFCD00022493
Fórmula:
C₄H₂BrNO₂S Ponto de ebulição: 235…237 °C Ponto de Fusão: 42…46 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022493 Número CAS: 13195-50-1 EINECS: 236-155-8 |