3-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
106224-100G
106224-25G
106224-5G
SIAL106224-100GEA
210
EUR
SIAL106224-100G
SIAL106224-25G
SIAL106224-5G
3-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
3-Bromothiophene
Fórmula:
C₄H₃BrS Ponto de ebulição: 158 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1,735 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005464 Número CAS: 872-31-1 EINECS: 212-821-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...