Print…
3,4-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
247154-25G 247154-5G
SIAL247154-25GEA 352 EUR
SIAL247154-25G SIAL247154-5G
3,4-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
3,4-Dibromothiophene
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Ponto de ebulição: 221 °C (1013 hPa)
Densidade: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005465
Número CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8