Print…
2-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Thienyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
124168-10G 124168-250G 124168-50G
SIAL124168-10GEA 32.4 EUR
SIAL124168-10G SIAL124168-250G SIAL124168-50G
2-Bromothiophene, Sigma-Aldrich®
2-Bromothiophene
Fórmula: C₄H₃BrS
Peso Molecular: 163.04 g/mol
Ponto de ebulição: ∼149 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 52
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005417
Número CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II