Print…
2,5-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
108472-100G 108472-25G
SIAL108472-100GEA 183 EUR
SIAL108472-100G SIAL108472-25G
2,5-Dibromothiophene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromothiophene
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
Número MDL : MFCD00005420
Número CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II