Print…
Metenamina 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
24560.291EA 84.3 EUR
24560.291 24560.260
Metenamina 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Metenamina
Fórmula: C₆H₁₂N₄
Peso Molecular: 140.19 g/mol
Ponto de Fusão: 280
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 250
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006895
Número CAS: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm