Print…
Hexamethyldisiloxane, 0.65 cSt (25 °C), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
469300-250ML 469300-50ML
SIAL469300-250MLEA 677 EUR
SIAL469300-250ML SIAL469300-50ML
Hexamethyldisiloxane, 0.65 cSt (25 °C), Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisiloxane
Clear colourless hexamethyldisiloxane
  • Fast evaporating - ideal CFC replacement
Fórmula: C₆H₁₈OSi₂
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008265
Número CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=4959fefab2528efb6003e1f23c57966b65984db6&prid=web&clid=SAPDAM