Hexamethyldisiloxane, 0.65 cSt (25°C) 99.7% para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 107-46-0
Molecular Formula: C6H18OSi2
Formula Weight: 162.38
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Characteristic
Melting Point: -67°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1736258
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008265
Fórmula:
C₆H₁₈OSi₂ Ponto de ebulição: 100…101 °C Ponto de Fusão: –67 °C Densidade: 0,764 Ponto de Inflamação: –2 °C (28 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008265 Número CAS: 107-46-0 EINECS: 203-492-7 UN: 1993 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119496108-31 |