Print…
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
216510250 216511000 216515000
ACRO216510250EA 42 EUR
ACRO216510250 ACRO216511000 ACRO216515000
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Fórmula: C₄H₁₄OSi₂
Ponto de ebulição: 70…71 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,76 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008256
Número CAS: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %