Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
379212-25ML 379212-100ML
SIAL379212-25MLEA 80.7 EUR
SIAL379212-25ML SIAL379212-100ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano), Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM