Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hexamethyldisilazane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
8.04324.0050EA 29.8 EUR
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) para síntese, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 161.39 g/mol
Ponto de ebulição: 126
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 0.7742 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
ALCANCE: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)