HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) 99+%, Grau Eletrônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 999-97-3
Molecular Formula: C6H19NSi2
Formula Weight: 161.40
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Odourless
Melting Point: -78°
Boiling Point: 126°
Beilstein Reference: 635752
Merck Reference: 14,4689
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008259
Fórmula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Ponto de ebulição: 126 °C Ponto de Fusão: –78 °C Densidade: 0,774 Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008259 Número CAS: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119438176-38 Merck Index: 14,4689 |