Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) 99+%, Grau Eletrônico for the electronics industry
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexamethyldisilazane
42039.22 42039.36
42039.22EA 77.1 EUR
42039.22 42039.36
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) 99+%, Grau Eletrônico for the electronics industry
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Purity: 99+% CAS No.: 999-97-3 Molecular Formula: C6H19NSi2 Formula Weight: 161.40 Flash Point: 8°(46°F) Physical Form: Liquid Density: 0.774 Refractive Index: 1.4080 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: -78° Boiling Point: 126° Beilstein Reference: 635752 Merck Reference: 14,4689 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00008259
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 161.39 g/mol
Ponto de ebulição: 126 °C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0.774
Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM