Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexamethyldisilazane
120580100 120581000 120585000 120580025
ACRO120580100EA 22.4 EUR
ACRO120580100 ACRO120581000 ACRO120585000 ACRO120580025
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 161.39 g/mol
Ponto de ebulição: 125 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0.76 g/cm³
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA