Print…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
338140100 338140500 338142500
ACRO338140100EA 33.6 EUR
ACRO338140100 ACRO338140500 ACRO338142500
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈LiNSi₂
Ponto de ebulição: 114…116 °C
Ponto de Fusão: 105 - 107 °C
Densidade: 0,891 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008261
Número CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %