1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
TMDS
A14304.09
A14304.18
A14304.09EA
78.6
EUR
A14304.09
A14304.18
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97%
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
Purity: 97%
CAS No.: 15933-59-2
Molecular Formula: C4H15NSi2
Formula Weight: 133.34
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4055
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 741869
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00025626
Fórmula:
C₄H₁₅NSi₂ Peso Molecular: 133.34 g/mol Ponto de ebulição: 99…100 °C Densidade: 0.768 Ponto de Inflamação: –3 °C (26 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025626 Número CAS: 15933-59-2 EINECS: 240-072-2 UN: 2924 ADR: 3 II |