1-Phenylpyrrole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07973.06
L07973.14
L07973.06EA
49.6
EUR
L07973.06
L07973.14
1-Phenylpyrrole ≥99%
1-Phenylpyrrole
Purity: 99%
CAS No.: 635-90-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 57-60°
Boiling Point: 131°/30mm
MDL No.: MFCD00005343
Fórmula:
C₁₀H₉N Ponto de ebulição: 131 °C (30 mmHg) Ponto de Fusão: 57…60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005343 Número CAS: 635-90-5 EINECS: 211-242-3 |