2-Acetyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W320218-100G-K
W320218-1KG-K
W320218-5KG-K
SIALW320218-100G-KEA
238
EUR
SIALW320218-100G-K
SIALW320218-1KG-K
SIALW320218-5KG-K
2-Acetyl-1H-pyrrole, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-1H-pyrrole
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 63…65 °C |
Número MDL :
MFCD00005220 Número CAS: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |