2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14593.06
A14593.14
A14593.06EA
51.2
EUR
A14593.06
A14593.14
2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Purity: 98%
CAS No.: 1072-83-9
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 88-92°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1882
MDL No.: MFCD00005220
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 220 °C Ponto de Fusão: 88…92 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005220 Número CAS: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |