Print…
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
252490050 252490250
ACRO252490050EA 39.5 EUR
ACRO252490050 ACRO252490250
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005220
Número CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %