Print…
Pirrol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W338605-100G W338605-1KG W338605-5KG W338605-SAMPLE
SIALW338605-100GEA 76.2 EUR
SIALW338605-100G SIALW338605-1KG SIALW338605-5KG SIALW338605-SAMPLE
Pirrol, Sigma-Aldrich®
Pirrol
Fórmula: C₄H₅N
Ponto de ebulição: 130…131 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 39 °C
Número MDL : MFCD00005216
Número CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198