Print…
Pirrol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
131709-100ML 131709-25ML 131709-500ML
SIAL131709-100MLEA 123 EUR
SIAL131709-100ML SIAL131709-25ML SIAL131709-500ML
Pirrol, Sigma-Aldrich®
Pirrol
Fórmula: C₄H₅N
Ponto de ebulição: 130…131 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 39 °C
Número MDL : MFCD00005216
Número CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198