Print…
Pirrol 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H-Pyrrole
157710250 157711000 157715000 157710025
ACRO157710250EA 35.2 EUR
ACRO157710250 ACRO157711000 ACRO157715000 ACRO157710025
Pirrol 99%, extra puro
Pirrol
Fórmula: C₄H₅N
Ponto de ebulição: 129…131 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005216
Número CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08198
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %