4-Methylpyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13170.06
A13170.14
A13170.06EA
75.6
EUR
A13170.06
A13170.14
4-Methylpyrimidine ≥98%
4-Methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 3438-46-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 105781
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006115
Fórmula:
C₅H₆N₂ Ponto de ebulição: 141…142 °C Ponto de Fusão: 32 °C Densidade: 1,030 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006115 Número CAS: 3438-46-8 EINECS: 222-344-2 UN: 1993 ADR: 3,III |