Print…
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
144185-100G 144185-25G
SIAL144185-100GEA 317 EUR
SIAL144185-100G SIAL144185-25G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 219 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47 °C
Número MDL : MFCD00006064
Número CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8,II