Print…
Pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
131695-1G 131695-25G 131695-5G
SIAL131695-1GEA 46.4 EUR
SIAL131695-1G SIAL131695-25G SIAL131695-5G
Pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Pyrimidine
Fórmula: C₄H₄N₂
Ponto de ebulição: 123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006059
Número CAS: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08170