Print…
Pyrimidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
157700050 157700250
ACRO157700050EA 78.7 EUR
ACRO157700050 ACRO157700250
Pyrimidine 99%
Pyrimidine
Fórmula: C₄H₄N₂
Ponto de ebulição: 123…124 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 20…22 °C
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006059
Número CAS: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08170
Encomendar
Appearance Clear colorless to orange Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %