2-Mercaptopyrimidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13382.09
A13382.22
A13382.30
A13382.09EA
42.1
EUR
A13382.09
A13382.22
A13382.30
2-Mercaptopyrimidine ≥98%
2-Mercaptopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 1450-85-7
Molecular Formula: C4H4N2S
Formula Weight: 112.15
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 107105
Fórmula:
C₄H₄N₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006073 Número CAS: 1450-85-7 EINECS: 215-917-3 |