4-Aminopyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
H27367.MDEA
69.9
EUR
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 591-54-8
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 147-152°
MDL No.: MFCD00006112
Fórmula:
C₄H₅N₃ Ponto de Fusão: 147…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006112 Número CAS: 591-54-8 |