Print…
4-Aminopyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
345070010 345070050
ACRO345070010EA 130 EUR
ACRO345070010 ACRO345070050
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃
Ponto de Fusão: 151…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006112
Número CAS: 591-54-8
Encomendar
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %