Print…
2-Aminopyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
B24594.22 B24594.36
B24594.22EA 46.2 EUR
B24594.22 B24594.36
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 109-12-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 123-127° Boiling Point: 159°/186mm MDL No.: MFCD00006089
Fórmula: C₄H₅N₃
Ponto de ebulição: 159 °C (186 mmHg)
Ponto de Fusão: 123…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006089
Número CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4